Drukuj
(1-Acetylpiperidin-4-yl)acetic acid
Dostawca: Apollo Scientific
OR17507-1G OR17507-5G
APOSOR17507-1GEA 986 PLN
APOSOR17507-1G APOSOR17507-5G
(1-Acetylpiperidin-4-yl)acetic acid
(1-Acetylpiperidin-4-yl)acetic acid
Formuła: C₉H₁₅NO₃
MW: 185.22 g/mol
Temp. Zapłonu: >110 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD12027293
Numer CAS: 885274-84-0