Drukuj
a-Tosylbenzyl isocyanide 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: (1-Phenyl-1-tosyl)methyl Isocyanide, α-Tosylbenzyl Isocyanide, α-(p-Toluenesulphonyl)benzyl Isocyanide, alpha-(p-Toluenesulphonyl)benzyl Isocyanide, alpha-Tosylbenzyl Isocyanide
OR1744-1G OR1744-5G
APOSOR1744-1GEA 392 PLN
APOSOR1744-1G APOSOR1744-5G
a-Tosylbenzyl isocyanide 97%
a-Tosylbenzyl isocyanide
Formuła: C₁₅H₁₃NO₂S
MW: 271.3342 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD04114776
Numer CAS: 36635-66-2