Drukuj
2-Amino-2-metylopropan-1-ol 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: Izobutanoloamina
OR1740T-1KG OR1740T-500G
APOSOR1740T-1KGEA 530 PLN
APOSOR1740T-1KG APOSOR1740T-500G
2-Amino-2-metylopropan-1-ol 95%
2-Amino-2-metylopropan-1-ol
Used for the preparation of buffer solutions, suitable for the determination of alkaline phosphatase.
Formuła: (CH₃)₂C(NH₂)CH₂OH
Temp. Wrzenia: 164…167 °C
Temp. topnienia: 24…32 °C
Gęstość: 0,934 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 68 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00008051
Numer CAS: 124-68-5
Numer WE (dawny EINECS): 204-709-8