Drukuj
Kwas 4-metoksyantranilowy
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 2-Amino-4-methoxybenzoic acid
OR17403-25G OR17403-1G OR17403-5G
APOSOR17403-25GEA 327 PLN
APOSOR17403-25G APOSOR17403-1G APOSOR17403-5G
Kwas 4-metoksyantranilowy
Kwas 4-metoksyantranilowy
Formuła: C₈H₉NO₃
MW: 167.16 g/mol
Temp. topnienia: 175…180 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00667729
Numer CAS: 4294-95-5