Drukuj
1-Boc-piperazyna 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: tert-Butyl 1-piperazinecarboxylate, tert-butyl piperazine-1-carboxylate
OR1731-100G OR1731-250G
APOSOR1731-100GEA 131 PLN
APOSOR1731-100G APOSOR1731-250G
1-Boc-piperazyna 98%
1-Boc-piperazyna
Formuła: C₉H₁₈N₂O₂
MW: 186.25 g/mol
Temp. Wrzenia: 98…100 °C
Temp. topnienia: 43…48 °C
Temp. Zapłonu: 113 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00075265
Numer CAS: 57260-71-6