Drukuj
Chlorek cyklopropanokarbonylu 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
OR17255-100G OR17255-25G OR17255-250G
APOSOR17255-100GEA 334 PLN
APOSOR17255-100G APOSOR17255-25G APOSOR17255-250G
Chlorek cyklopropanokarbonylu 98%
Chlorek cyklopropanokarbonylu
Formuła: C₄H₅ClO
Temp. Wrzenia: 119…121 °C
Gęstość: 1,152 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 23 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00001277
Numer CAS: 4023-34-1
Numer WE (dawny EINECS): 223-684-4
Jednostka: 3286
ADR: 3+6.1+8,II