Drukuj
3-Bromo-2,2-bis(bromomethyl)propanol
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 3-Bromo-2,2-bis(bromomethyl)-1-propanol, Tribromoneopentyl alcohol, Pentaerythritol tribromide, 2,2,2-Tris(bromomethyl)ethanol
OR17253-500G OR17253-1KG
APOSOR17253-500GEA 501 PLN
APOSOR17253-500G APOSOR17253-1KG
3-Bromo-2,2-bis(bromomethyl)propanol
3-Bromo-2,2-bis(bromomethyl)propanol
Formuła: C5H9Br3O
MW: 324.8364 g/mol
Temp. Wrzenia: 131 °C/2.5mmHg
Temp. topnienia: 66…69 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00021982
Numer CAS: 1522-92-5