Drukuj
2,2-dimetoksypropan 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: DMP
OR17208-2.5L OR17208-500ML
APOSOR17208-2.5LEA 1040 PLN
APOSOR17208-2.5L APOSOR17208-500ML
2,2-dimetoksypropan 98%
2,2-dimetoksypropan
Formuła: C₅H₁₂O₂
Temp. Wrzenia: 79…81 °C
Temp. topnienia: –47 °C
Gęstość: 0,848 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: –11 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00008479
Numer CAS: 77-76-9
Numer WE (dawny EINECS): 201-056-0
Jednostka: 3271
ADR: 3,II