Drukuj
2-Chloropyrimidine-5-boronic acid pinacol ester 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 2-chloro-5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyrimidine, 2-chloro-5-(tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyrimidine
OR17206-5G OR17206-25G
APOSOR17206-5GEA 276 PLN
APOSOR17206-5G APOSOR17206-25G
2-Chloropyrimidine-5-boronic acid pinacol ester 98%
2-Chloropyrimidine-5-boronic acid pinacol ester
Formuła: C₁₀H₁₄BClN₂O₂
MW: 240.494 g/mol
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD11856048
Numer CAS: 1003845-08-6