Drukuj
3-Aminomethyltetrahydrofuran
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
OR17201-1G OR17201-5G
APOSOR17201-1GEA 110 PLN
APOSOR17201-1G APOSOR17201-5G
3-Aminomethyltetrahydrofuran
3-Aminomethyltetrahydrofuran
Formuła: C₅H₁₁NO
Temp. Wrzenia: 65 °C
Gęstość: 0,992 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD08234925
Numer CAS: 165253-31-6
Jednostka: 2924
ADR: 3+8,III