Drukuj
4,5-Dimethoxy-o-phenylenediamine dihydrochloride
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 4,5-Dimethoxybenzene-1,2-diamine dihydrochloride
OR17128-1G OR17128-250MG
APOSOR17128-1GEA 1060 PLN
APOSOR17128-1G APOSOR17128-250MG
4,5-Dimethoxy-o-phenylenediamine dihydrochloride
4,5-Dimethoxy-o-phenylenediamine dihydrochloride
Formuła: C₈H₁₂N₂O₂·2HCl
MW: 241.12 g/mol
Temp. topnienia: 266…268 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00190674
Numer CAS: 131076-14-7