Drukuj
1,4-Dibromobenzen 99%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR17127-1KG OR17127-250G OR17127-2KG
APOSOR17127-1KGEA 168 PLN
APOSOR17127-1KG APOSOR17127-250G APOSOR17127-2KG
1,4-Dibromobenzen 99%
1,4-Dibromobenzen
Formuła: C₆H₄Br₂
MW: 235.91 g/mol
Temp. Wrzenia: 219…220 °C
Temp. topnienia: 83…90 °C
Gęstość: 1.841 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 100 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00000089
Numer CAS: 106-37-6
Numer WE (dawny EINECS): 203-390-2
Jednostka: 3077
ADR: 9+EHS III
Klasyfikacja Merck : 13,03042