Drukuj
Bezwodnik metanosulfonowy 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
OR17123-100G OR17123-500G
APOSOR17123-100GEA 240 PLN
APOSOR17123-100G APOSOR17123-500G
Bezwodnik metanosulfonowy 98%
Bezwodnik metanosulfonowy
Formuła: C₂H₆O₅S₂
MW: 174.2 g/mol
Temp. Wrzenia: 125 °C/4mmHg
Temp. topnienia: 64…67 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00007556
Numer CAS: 7143-01-3
Numer WE (dawny EINECS): 230-442-1
Jednostka: 3261
ADR: 8 III