Drukuj
2-Bromo-5-iodonitrobenzene 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 1-Bromo-4-Iodo-2-nitrobenzene
OR17118-1G OR17118-250MG OR17118-5G
APOSOR17118-1GEA 189 PLN
APOSOR17118-1G APOSOR17118-250MG APOSOR17118-5G
2-Bromo-5-iodonitrobenzene 97%
2-Bromo-5-iodonitrobenzene
Formuła: C₆H₃BrINO₂
MW: 327.9000 g/mol
Temp. topnienia: 93…95 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD12547765
Numer CAS: 713512-18-6