Drukuj
3-Bromo-5-nitropyridin-4-amine 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 4-Amino-3-bromo-5-nitropyridine
OR17112-1G OR17112-25G OR17112-5G
APOSOR17112-1GEA 110 PLN
APOSOR17112-1G APOSOR17112-25G APOSOR17112-5G
3-Bromo-5-nitropyridin-4-amine 97%
3-Bromo-5-nitropyridin-4-amine
Formuła: C5H4BrN3O2
Temp. topnienia: 179…181 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD01646057
Numer CAS: 89284-05-9