Drukuj
4-Bromo-2-(bromomethyl)-1-iodobenzene 95+%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 5-Bromo-2-iodobenzyl bromide
OR17110-1G OR17110-250MG
APOSOR17110-1GEA 458 PLN
APOSOR17110-1G APOSOR17110-250MG
4-Bromo-2-(bromomethyl)-1-iodobenzene 95+%
4-Bromo-2-(bromomethyl)-1-iodobenzene
Formuła: C₇H₅Br₂I
MW: 375.84 g/mol
Temp. Wrzenia: 335 °C/760mmHg
Temp. topnienia: 83…85 °C
Temp. Zapłonu: 156 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD12025360
Numer CAS: 495414-06-7
Jednostka: 1759
ADR: 8 III