Drukuj
4-Bromopirydyno-2-karbonitryl 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 4-Bromo-2-cyanopyridine
OR17101-100G OR17101-5G OR17101-25G
APOSOR17101-100GEA 4640 PLN
APOSOR17101-100G APOSOR17101-5G APOSOR17101-25G
4-Bromopirydyno-2-karbonitryl 98%
4-Bromopirydyno-2-karbonitryl
Formuła: C₆H₃BrN₂
Temp. topnienia: 87…91 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD04065805
Numer CAS: 62150-45-2
Jednostka: 3439
ADR: 6.1,III