Drukuj
p-Toluonitryl 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 4-Methylbenzonitrile, p-Methylbenzonitrile
OR1709-1KG OR1709-250G OR1709-50G
APOSOR1709-1KGEA 1890 PLN
APOSOR1709-1KG APOSOR1709-250G APOSOR1709-50G
p-Toluonitryl 97%
p-Toluonitryl
Formuła: C₈H₇N
Temp. Wrzenia: 217 °C
Temp. topnienia: 26…28 °C
Gęstość: 0,981 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 85 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00001827
Numer CAS: 104-85-8