Drukuj
1-Jodonaftalen 97+%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR17044-100G OR17044-25G OR17044-5G
APOSOR17044-100GEA 824 PLN
APOSOR17044-100G APOSOR17044-25G APOSOR17044-5G
1-Jodonaftalen 97+%
1-Jodonaftalen
Formuła: C₁₀H₇I
Temp. Wrzenia: 302…305 °C
Temp. topnienia: 44443 °C
Gęstość: 1,74 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: >110 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003876
Numer CAS: 90-14-2