Drukuj
2,4-Dibromomesitylene
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR17043-25G OR17043-5G
APOSOR17043-25GEA 160 PLN
APOSOR17043-25G APOSOR17043-5G
2,4-Dibromomesitylene
2,4-Dibromomesitylene
Formuła: C₉H₁₀Br₂
Temp. Wrzenia: 278…279 °C
Temp. topnienia: 61…63 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00013525
Numer CAS: 6942-99-0
Numer WE (dawny EINECS): 230-100-1