Drukuj
Methyl-2-oxo-2H-pyran-3-carboxylate 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: Methyl 2-oxo-2H-pyran-3-carboxylate
OR17032-1G OR17032-5G OR17032-25G
APOSOR17032-1GEA 110 PLN
APOSOR17032-1G APOSOR17032-5G APOSOR17032-25G
Methyl-2-oxo-2H-pyran-3-carboxylate 98%
Methyl-2-oxo-2H-pyran-3-carboxylate
Formuła: C₇H₆O₄
Temp. Wrzenia: 146…148 °C/0,75mmHg
Temp. topnienia: 75…77 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00075443
Numer CAS: 25991-27-9