Drukuj
3-Bromo-p-krezol 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 3-Bromo-4-methylphenol, 1-Bromo-3-hydroxy-6-methylbenzene
OR17017-1G OR17017-25G OR17017-5G
APOSOR17017-1GEA 110 PLN
APOSOR17017-1G APOSOR17017-25G APOSOR17017-5G
3-Bromo-p-krezol 98%
3-Bromo-p-krezol
Formuła: C₇H₇BrO
MW: 187.04 g/mol
Temp. topnienia: 54…57 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD08273793
Numer CAS: 60710-39-6