Drukuj
trans-N1,N2-Dimethylcyclohexane-1,2-diamine
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: trans-N,N'-Dimethyl-1,2-cyclohexanediamine
OR17015-1G OR17015-25G OR17015-5G
APOSOR17015-1GEA 110 PLN
APOSOR17015-1G APOSOR17015-25G APOSOR17015-5G
trans-N1,N2-Dimethylcyclohexane-1,2-diamine
trans-N1,N2-Dimethylcyclohexane-1,2-diamine
Formuła: C₈H₁₈N₂
MW: 142.24 g/mol
Temp. Wrzenia: 78…80 °C/18mmHg
Gęstość: 0.902 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 74 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD03001702
Numer CAS: 67579-81-1
Jednostka: 2735
ADR: 8 II