Drukuj
1-Methoxy-1,4-cyclohexadiene, Technical Grade
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR17014-5G OR17014-1G
APOSOR17014-5GEA 4490 PLN
APOSOR17014-5G APOSOR17014-1G
1-Methoxy-1,4-cyclohexadiene, Technical Grade
1-Methoxy-1,4-cyclohexadiene
Formuła: C₇H₁₀O
Temp. Wrzenia: 148…150 °C
Gęstość: 0,94 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 36 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00001536
Numer CAS: 2886-59-1
Numer WE (dawny EINECS): 220-747-8
Jednostka: 1993
ADR: 3,III