Drukuj
Trimethylsilane 99.99%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
OR17012-25G OR17012-5G
APOSOR17012-25GEA 3160 PLN
APOSOR17012-25G APOSOR17012-5G
Trimethylsilane 99.99%
Trimethylsilane
Formuła: C₃H₁₀Si
Temp. Wrzenia: 6,7 °C
Gęstość: 0,634 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00039791
Numer CAS: 993-07-7
Jednostka: 3161
ADR: 2.1,