Drukuj
4,6-Dihydroxynicotinic acid
Dostawca: Apollo Scientific
Synonim: 4-Hydroxy-6-oxo-1,6-dihydropyridine-3-carboxylic acid
OR16997-1G OR16997-5G
APOSOR16997-1GEA 334 PLN
APOSOR16997-1G APOSOR16997-5G
4,6-Dihydroxynicotinic acid
4,6-Dihydroxynicotinic acid
Formuła: C₆H₅NO₄
MW: 155.11 g/mol
Temp. topnienia: 309…311 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00234168
Numer CAS: 5466-62-6