Drukuj
1,3-Dibromoaceton 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 1,3-Dibromopropan-2-one
OR16995-1G OR16995-5G OR16995-10G
APOSOR16995-1GEA 110 PLN
APOSOR16995-1G APOSOR16995-5G APOSOR16995-10G
1,3-Dibromoaceton 95%
1,3-Dibromoaceton
Formuła: BrH₂CC(O)CH₂Br
MW: 215.87 g/mol
Temp. Wrzenia: 97…98 °C/21mmHg
Temp. topnienia: 28
Gęstość: 2.12 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 102 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00013540
Numer CAS: 816-39-7
Numer WE (dawny EINECS): 212-430-8
Jednostka: 1760
ADR: 8 II