Drukuj
Hydroxyterephthalic acid 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 2-Hydroxyterephthalic acid
OR16986-1G OR16986-5G OR16986-25G
APOSOR16986-1GEA 261 PLN
APOSOR16986-1G APOSOR16986-5G APOSOR16986-25G
Hydroxyterephthalic acid 97%
Hydroxyterephthalic acid
Formuła: C₈H₆O₅
MW: 182.1302 g/mol
Temp. topnienia: 312…317 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD09835368
Numer CAS: 636-94-2