Drukuj
4-(Cyanomethyl)benzoic acid 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR16985-100MG OR16985-1G OR16985-250MG
APOSOR16985-100MGEA 110 PLN
APOSOR16985-100MG APOSOR16985-1G APOSOR16985-250MG
4-(Cyanomethyl)benzoic acid 97%
4-(Cyanomethyl)benzoic acid
Formuła: C₉H₇NO₂
Temp. topnienia: 196 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00020382
Numer CAS: 50685-26-2