Drukuj
Bis(4-nitrophenyl)carbonate 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: Bis(4-nitrophenyl) carbonate
OR16983-100G OR16983-25G OR16983-500G
APOSOR16983-100GEA 247 PLN
APOSOR16983-100G APOSOR16983-25G APOSOR16983-500G
Bis(4-nitrophenyl)carbonate 98%
Bis(4-nitrophenyl)carbonate
Formuła: C₁₃H₈N₂O₇
Temp. topnienia: 136…139 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00007322
Numer CAS: 5070-13-3
Numer WE (dawny EINECS): 225-775-4