Drukuj
2-Nitro-m-toluidine 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 3-Methyl-2-nitroaniline
OR16981-1G OR16981-25G OR16981-5G
APOSOR16981-1GEA 131 PLN
APOSOR16981-1G APOSOR16981-25G APOSOR16981-5G
2-Nitro-m-toluidine 97%
2-Nitro-m-toluidine
Formuła: C₇H₈N₂O₂
MW: 152.1500 g/mol
Temp. topnienia: 105 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00074851
Numer CAS: 601-87-6