Drukuj
5-Methyl-2-furoic acid 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Synonim: 5-Methylfuran-2-carboxylic acid
OR16977-25G OR16977-100G
APOSOR16977-25GEA 859 PLN
APOSOR16977-25G APOSOR16977-100G
5-Methyl-2-furoic acid 98%
5-Methyl-2-furoic acid
Formuła: C₆H₆O₃
Temp. topnienia: 110 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00092359
Numer CAS: 1917-15-3