Drukuj
(Iodomethyl)cyclopentane 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
OR16976-1G OR16976-250MG
APOSOR16976-1GEA 276 PLN
APOSOR16976-1G APOSOR16976-250MG
(Iodomethyl)cyclopentane 98%
(Iodomethyl)cyclopentane
Formuła: C₆H₁₁I
Temp. Wrzenia: 156…158 °C
Gęstość: 1,604 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 70 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD03453190
Numer CAS: 27935-87-1
Jednostka: 2810
ADR: 6.1,III