Drukuj
8-Bromocaprylic acid
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 8-Bromooctanoic acid, ω-Bromocaprylic acid, 8-Bromooctoic acid, ω-Bromooctoic acid, ω-Bromooctanoic acid
OR16974-100G OR16974-250G OR16974-25G
APOSOR16974-100GEA 1250 PLN
APOSOR16974-100G APOSOR16974-250G APOSOR16974-25G
8-Bromocaprylic acid
8-Bromocaprylic acid
Formuła: BrH₂C(CH₂)₆COOH
MW: 223.11 g/mol
Temp. Wrzenia: 147…150 °C/2mmHg
Temp. topnienia: 35…38 °C
Gęstość: 1.324
Temp. Zapłonu: 110 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00004430
Numer CAS: 17696-11-6
Jednostka: 3261
ADR: 8 II