Drukuj
3,5-Di-tert-butylobenzaldehyd
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 3,5-Bis(tert-butyl)benzaldehyde
OR16972-1G OR16972-25G OR16972-5G
APOSOR16972-1GEA 110 PLN
APOSOR16972-1G APOSOR16972-25G APOSOR16972-5G
3,5-Di-tert-butylobenzaldehyd
3,5-Di-tert-butylobenzaldehyd
Formuła: C₁₅H₂₂O
Temp. Wrzenia: 130…132 °C/5mmHg
Temp. topnienia: 85…89 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00026298
Numer CAS: 17610-00-3