Drukuj
1,9-Nonanodiol 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR16970-100G OR16970-500G
APOSOR16970-100GEA 131 PLN
APOSOR16970-100G APOSOR16970-500G
1,9-Nonanodiol 98%
1,9-Nonanodiol
Formuła: C₉H₂₀O₂
Temp. Wrzenia: 177 °C/15mmHg
Temp. topnienia: 45…47 °C
Temp. Zapłonu: 113 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00002991
Numer CAS: 3937-56-2