Drukuj
1-(3-Chloropropyl)-4-methylpiperazine
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR16966-1G OR16966-5G
APOSOR16966-1GEA 0 PLN
APOSOR16966-1G APOSOR16966-5G
1-(3-Chloropropyl)-4-methylpiperazine
1-(3-Chloropropyl)-4-methylpiperazine
Formuła: C₈H₁₇ClN₂
Temp. Wrzenia: 85…87 °C/7mmHg
Temp. topnienia: –23…–22 °C
Gęstość: 1,015 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 101 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer CAS: 104-16-5
Numer WE (dawny EINECS): 203-181-6