Drukuj
Tetrabutylammonium acetate 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR16951-100G OR16951-500G OR16951-1KG
APOSOR16951-100GEA 145 PLN
APOSOR16951-100G APOSOR16951-500G APOSOR16951-1KG
Tetrabutylammonium acetate 98%
Tetrabutylammonium acetate
Formuła: C₁₈H₃₉NO₂
Temp. topnienia: 95…98 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00043208
Numer CAS: 10534-59-5
Numer WE (dawny EINECS): 234-101-8