Drukuj
2,6-Dibromobenzenecarbaldehyde 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 2,6-Dibromobenzaldehyde
OR16948-1G OR16948-5G
APOSOR16948-1GEA 110 PLN
APOSOR16948-1G APOSOR16948-5G
2,6-Dibromobenzenecarbaldehyde 95%
2,6-Dibromobenzenecarbaldehyde
Formuła: C₇H₄Br₂O
Temp. topnienia: 89…91 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD11040410
Numer CAS: 67713-23-9