Drukuj
5-Bromo-o-cresol
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 1-Bromo-3-hydroxy-4-methylbenzene, 5-Bromo-2-methylphenol
OR16945-25G OR16945-5G OR16945-100G
APOSOR16945-25GEA 189 PLN
APOSOR16945-25G APOSOR16945-5G APOSOR16945-100G
5-Bromo-o-cresol
5-Bromo-o-cresol
Formuła: C₇H₇BrO
MW: 187.04 g/mol
Temp. topnienia: 75…80 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD08061906
Numer CAS: 36138-76-8