Drukuj
Jodotrimetylosilan
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: Trimethyliodosilane, Trimethylsilyl iodide
OR16935-100G OR16935-250G
APOSOR16935-100GEA 435 PLN
APOSOR16935-100G APOSOR16935-250G
Jodotrimetylosilan
Jodotrimetylosilan
Formuła: C₃H₉ISi
Temp. Wrzenia: 105…106 °C
Gęstość: 1,406 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: –2 °C
Temperatura przechowywania: Zamra·arka
Numer MDL: MFCD00001028
Numer CAS: 16029-98-4
Numer WE (dawny EINECS): 240-171-0
Jednostka: 2924
ADR: 3+8,II