Drukuj
Jodoetan 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: Ethyl iodide
OR16933-100G OR16933-500G
APOSOR16933-100GEA 435 PLN
APOSOR16933-100G APOSOR16933-500G
Jodoetan 98%
Jodoetan
Formuła: C₂H₅I
MW: 155.97 g/mol
Temp. Wrzenia: 69…73 °C
Temp. topnienia: –108 °C
Gęstość: 1.95 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 53 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00001091
Numer CAS: 75-03-6
Numer WE (dawny EINECS): 200-833-1
Jednostka: 1993
ADR: 3 III
Klasyfikacja Merck : 13,03846