Drukuj
2-Phenoxyisonicotinic acid 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR16904-1G OR16904-250MG OR16904-100MG OR16904-2.5G OR16904-5G
APOSOR16904-1GEA 1250 PLN
APOSOR16904-1G APOSOR16904-250MG APOSOR16904-100MG APOSOR16904-2.5G APOSOR16904-5G
2-Phenoxyisonicotinic acid 97%
2-Phenoxyisonicotinic acid
Formuła: C₁₂H₉NO₃
Temp. topnienia: 240…242 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD09414712
Numer CAS: 51362-08-4