Drukuj
Methyl-6-chloro-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine-2-carboxylate 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: Methyl 6-chloro-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine-2-carboxylate
OR16876-1G OR16876-250MG OR16876-5G
APOSOR16876-1GEA 1420 PLN
APOSOR16876-1G APOSOR16876-250MG APOSOR16876-5G
Methyl-6-chloro-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine-2-carboxylate 95%
Methyl-6-chloro-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine-2-carboxylate
Formuła: C₉H₇ClN₂O₂
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD12025931
Numer CAS: 1140512-58-8