Drukuj
1-Methylcyclopropanamine hydrochloride 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR16691-1G OR16691-5G
APOSOR16691-1GEA 0 PLN
APOSOR16691-1G APOSOR16691-5G
1-Methylcyclopropanamine hydrochloride 98%
1-Methylcyclopropanamine hydrochloride
Formuła: C₄H₁₀ClN
Temp. topnienia: 196…205 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD11109576
Numer CAS: 88887-87-0