Drukuj
3-Amino-1H-pyrazole-4-carboxamide 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR16676-1G OR16676-25G OR16676-5G
APOSOR16676-1GEA 110 PLN
APOSOR16676-1G APOSOR16676-25G APOSOR16676-5G
3-Amino-1H-pyrazole-4-carboxamide 98%
3-Amino-1H-pyrazole-4-carboxamide
Formuła: C₄H₆N₄O
Temp. Wrzenia: 454 °C
Temp. topnienia: 187…189 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00082808
Numer CAS: 5334-31-6