Drukuj
3-Amino-1H-pyrazole-4-carboxamide sulphate(2:1) 97+%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR16674-5G OR16674-25G OR16674-100G
APOSOR16674-5GEA 110 PLN
APOSOR16674-5G APOSOR16674-25G APOSOR16674-100G
3-Amino-1H-pyrazole-4-carboxamide sulphate(2:1) 97+%
3-Amino-1H-pyrazole-4-carboxamide sulphate(2:1)
Formuła: C8H14N8O6S
Temp. Wrzenia: 454,3 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00013093
Numer CAS: 27511-79-1