Drukuj
6-Bromo-3,4-dihydro-1H-[1,8]naphthyridin-2-one 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR16671-1G OR16671-5G OR16671-10G
APOSOR16671-1GEA 110 PLN
APOSOR16671-1G APOSOR16671-5G APOSOR16671-10G
6-Bromo-3,4-dihydro-1H-[1,8]naphthyridin-2-one 97%
6-Bromo-3,4-dihydro-1H-[1,8]naphthyridin-2-one
Formuła: C₈H₇BrN₂O
MW: 227.0600 g/mol
Temp. topnienia: 267…270 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD05664027
Numer CAS: 129686-16-4