Drukuj
5-(Morpholin-4-ylmethyl)isoxazole-3-carboxylic acid hydrochloride 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR16617-250MG OR16617-1G
APOSOR16617-250MGEA 656 PLN
APOSOR16617-250MG APOSOR16617-1G
5-(Morpholin-4-ylmethyl)isoxazole-3-carboxylic acid hydrochloride 97%
5-(Morpholin-4-ylmethyl)isoxazole-3-carboxylicacid hydrochloride
Formuła: C₉H₁₃ClN₂O₄
Temp. topnienia: 154…160 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD08277061
Numer CAS: 944450-97-9