Drukuj
(3-Morpholinophenyl)methanol 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: (3-morpholin-4-ylphenyl)methanol, Benzenemethanol,3-(4-morpholinyl)-, 3-(Morpholin-4-yl)benzyl alcohol, 3-Morpholinobenzyl Alcohol
OR16605-1G OR16605-250MG
APOSOR16605-1GEA 696 PLN
APOSOR16605-1G APOSOR16605-250MG
(3-Morpholinophenyl)methanol 97%
(3-Morpholinophenyl)methanol
Formuła: C₁₁H₁₅NO₂
Temp. topnienia: 51…54 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD07772812
Numer CAS: 145127-38-4